Print…
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1954-1G C1954-5G
TCIAC1954-1GEA 40 EUR
TCIAC1954-1G TCIAC1954-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151258
Número CAS: 21963-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&vid=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C