Print…
D-gluconato de cálcio monohidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
G0037-25G G0037-500G
TCIAG0037-25GEA 16 EUR
TCIAG0037-25G TCIAG0037-500G
D-gluconato de cálcio monohidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-gluconato de cálcio monohidratado
Fórmula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Ponto de Fusão: 178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150787
Número CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 14,01669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&vid=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency