Print…
3-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
M0444-25G M0444-250G
TCIAM0444-25GEA 57 EUR
TCIAM0444-25G TCIAM0444-250G
3-Methoxycinnamic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00004386
Número CAS: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19fbfdaafca1d9ec6bd877f0d250459f6f12bcb&vid=d19fbfdaafca1d9ec6bd877f0d250459f6f12bcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency