Print…
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0442-1G N0442-5G
TCIAN0442-1GEA 32 EUR
TCIAN0442-1G TCIAN0442-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Número MDL : MFCD00007278
Número CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&vid=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency