Print…
D(-)-Norleucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-D-Nle-OH, (R)-(-)-Norleucine
N0327-1G N0327-10G
TCIAN0327-1GEA 22 EUR
TCIAN0327-1G TCIAN0327-10G
D(-)-Norleucine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
D-(-)-Norleucine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 301 °C
Número MDL : MFCD00008099
Número CAS: 327-56-0
EINECS: 206-320-9
Merck Index: 14,06706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80fb9a80177b2d4d0892ef498c213bfa7e891c1e&vid=80fb9a80177b2d4d0892ef498c213bfa7e891c1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -24.0 deg (C=4.5, 6mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency