Print…
Barium stearate
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Stearic acid barium salt
S0235-25G S0235-500G
TCIAS0235-25GEA 16 EUR
TCIAS0235-25G TCIAS0235-500G
Barium stearate
Barium stearate
Fórmula: C₃₆H₇₀BaO₄
Peso Molecular: 704.28 g/mol
Ponto de Fusão: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050711
Número CAS: 6865-35-6
EINECS: 229-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&vid=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
Content (Barium) 18.5 to 20.5 %