Print…
(±)-2-Methylvaleric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
M0610-25ML M0610-500ML
TCIAM0610-25MLEA 16 EUR
TCIAM0610-25ML TCIAM0610-500ML
(±)-2-Methylvaleric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-2-Methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00002671
Número CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&vid=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %