Print…
Triethyl citrate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 16 EUR
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
Triethyl citrate ≥99.0% (por GC)
Triethyl citrate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₇
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 176°C
Número MDL : MFCD00009201
Número CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %