Print…
Dietilmaleato ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
M0010-25ML M0010-500ML
TCIAM0010-25MLEA 16 EUR
TCIAM0010-25ML TCIAM0010-500ML
Dietilmaleato ≥90.0% (por GC)
Dietilmaleato
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 225 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009191
Número CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 14,03123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&vid=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %