Print…
Diisobutil ftalato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 17 EUR
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Diisobutil ftalato ≥98.0% (por GC)
Diisobutil ftalato
Fórmula: C₁₆H₂₂O₄
Ponto de ebulição: 320°C
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026480
Número CAS: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5