Print…
Dibutyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 16 EUR
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
Dibutyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Dibutyl sebacate
Fórmula: C₁₈H₃₄O₄
Peso Molecular: 314.47 g/mol
Ponto de ebulição: 345°C
Ponto de Fusão: –10°C
Ponto de Inflamação: 190°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027218
Número CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %