Print…
Salicilato de metilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 16 EUR
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
Salicilato de metilo ≥99.0% (por GC)
Salicilato de metilo
Fórmula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 224°C
Ponto de Fusão: –9°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002214
Número CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test