Print…
Carbonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0053-500ML C0053-25ML C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA 48 EUR
TCIAC0053-500ML TCIAC0053-25ML TCIAC0053-100ML
Carbonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de dimetilo
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Fusão: 4°C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008420
Número CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&vid=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %