Print…
Ethyl linoleate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
L0135-5ML L0135-25ML
TCIAL0135-5MLEA 105 EUR
TCIAL0135-5ML TCIAL0135-25ML
Ethyl linoleate ≥97.0% (por GC)
Ethyl linoleate
Fórmula: C₂₀H₃₆O₂
Ponto de ebulição: 193°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009535
Número CAS: 544-35-4
EINECS: 208-868-4
Merck Index: 14,03820
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2806b2a57cc9bd2ebfc97c73fc661593a6ac495&vid=a2806b2a57cc9bd2ebfc97c73fc661593a6ac495&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %