Print…
3-Aminobenzamide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0630-25G A0630-5G
TCIAA0630-25GEA 110 EUR
TCIAA0630-25G TCIAA0630-5G
3-Aminobenzamide ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Aminobenzamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 341 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Número MDL : MFCD00007989
Número CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&vid=33d63c5f7d57a58b0eb36cfecb2c1fb1d0b0909b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency