Print…
Acetamida ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0007-500G A0007-25G
TCIAA0007-500GEA 231 EUR
TCIAA0007-500G TCIAA0007-25G
Acetamida ≥98.0% (por GC)
Acetamida
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59.07 g/mol
Ponto de ebulição: 221.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008023
Número CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 14,00043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&vid=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency