Print…
N,N-Dimetilacetamida ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 18 EUR
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-Dimetilacetamida ≥99.0% (por GC)
N,N-Dimetilacetamida
Fórmula: CH₃CON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008686
Número CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %