Print…
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-Nitrobenzoyl chloride
N0174-25G N0174-500G
TCIAN0174-25GEA 21 EUR
TCIAN0174-25G TCIAN0174-500G
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Nitrobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Peso Molecular: 185.57 g/mol
Ponto de ebulição: 275
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007247
Número CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 2923
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de501305e3b3547ca656e3a8b344384f42aafd4b&vid=de501305e3b3547ca656e3a8b344384f42aafd4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity