Print…
Cloreto de acetilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 19 EUR
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Cloreto de acetilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de acetilo
Fórmula: C₂H₃ClO
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Fusão: –112°C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000719
Número CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %