Print…
9,10-Anthraquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 16 EUR
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Anthraquinone ≥98.0% (por GC)
9,10-Anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 380°C
Ponto de Fusão: 284°C
Densidade: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Número MDL : MFCD00001188
Número CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %