Print…
7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
H0236-25G H0236-5G
TCIAH0236-25GEA 47 EUR
TCIAH0236-25G TCIAH0236-5G
7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (por GC)
7-Hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 382 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006878
Número CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 14,09847
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %