Print…
3'-Hydroxyacetophenone 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
A0104-25G A0104-500G
TCIAA0104-25GEA 24 EUR
TCIAA0104-25G TCIAA0104-500G
3'-Hydroxyacetophenone 98,0 GC, T
3'-Hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 153°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002298
Número CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&vid=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency