Print…
3'-Nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0109-25G N0109-100G
TCIAN0109-25GEA 16 EUR
TCIAN0109-25G TCIAN0109-100G
3'-Nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
3'-Nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de ebulição: 202°C
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Densidade: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007259
Número CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf23428ac273f1222661715d3921865bcff13245&vid=cf23428ac273f1222661715d3921865bcff13245&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C