Print…
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0481-25G B0481-500G B0481-100G
TCIAB0481-25GEA 23 EUR
TCIAB0481-25G TCIAB0481-500G TCIAB0481-100G
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
Fórmula: C₁₇H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008312
Número CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&vid=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C