Print…
Oxalacetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0072-5G O0072-25G
TCIAO0072-5GEA 31 EUR
TCIAO0072-5G TCIAO0072-25G
Oxalacetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Oxalacetic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002592
Número CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&vid=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency