Print…
3-Acetylbenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1652-1G A1652-5G
TCIAA1652-1GEA 165 EUR
TCIAA1652-1G TCIAA1652-5G
3-Acetylbenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Acetylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 343 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00045847
Número CAS: 586-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&vid=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C