Print…
3-Benzoylpyridine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0305-25G B0305-5G
TCIAB0305-25GEA 136 EUR
TCIAB0305-25G TCIAB0305-5G
3-Benzoylpyridine ≥99.0% (por GC)
3-Benzoylpyridine
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de ebulição: 307°C
Ponto de Fusão: 42 °C
Número MDL : MFCD00006394
Número CAS: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58c2a1b1a2bba7b70c2b52a7c5bea443929d787a&vid=58c2a1b1a2bba7b70c2b52a7c5bea443929d787a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency