Print…
3-Methylbenzophenone ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: m-Methylbenzophenone
M1247-25G M1247-5G
TCIAM1247-25GEA 81 EUR
TCIAM1247-25G TCIAM1247-5G
3-Methylbenzophenone ≥95.0% (por análise titulométrica)
3-Methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 316°C
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
Número MDL : MFCD00008535
Número CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&vid=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %