Print…
2-Pirrolidona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrrolidin-2-one
P0575-25G P0575-500G
TCIAP0575-25GEA 16 EUR
TCIAP0575-25G TCIAP0575-500G
2-Pirrolidona ≥98.0% (por GC)
2-Pirrolidona
Fórmula: C₄H₇NO
Peso Molecular: 85.11 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Inflamação: 129
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005270
Número CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 14,08016
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&vid=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency