Print…
3'-Methylacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0191-25ML M0191-100ML
TCIAM0191-25MLEA 50 EUR
TCIAM0191-25ML TCIAM0191-100ML
3'-Methylacetophenone ≥97.0% (por GC)
3'-Methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 219°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008742
Número CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&vid=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %