Print…
Benzofenona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0083-500G B0083-25G
TCIAB0083-500GEA 46 EUR
TCIAB0083-500G TCIAB0083-25G
Benzofenona ≥99.0% (por GC)
Benzofenona
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 305°C
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003076
Número CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&vid=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %