Print…
Cianeto de Cobre (I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Copper cyanide, Cuprous cyanide
C1952-300G C1952-25G
TCIAC1952-300GEA 30 EUR
TCIAC1952-300G TCIAC1952-25G
Cianeto de Cobre (I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cianeto de Cobre (I)
Fórmula: CCuN
Ponto de Fusão: 473°C
Densidade: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010975
Número CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&vid=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %