Print…
Propiononitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 17 EUR
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitrile ≥99.0% (por GC)
Propiononitrile
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001948
Número CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %