Print…
3-Chlorothioanisole ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
C2070-25G C2070-5G
TCIAC2070-25GEA 72 EUR
TCIAC2070-25G TCIAC2070-5G
3-Chlorothioanisole ≥96.0% (por GC)
3-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 244°C
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106°C
Número MDL : MFCD00040127
Número CAS: 4867-37-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&vid=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %