Print…
3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0092-25G I0092-500G
TCIAI0092-25GEA 65 EUR
TCIAI0092-25G TCIAI0092-500G
3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002017
Número CAS: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&vid=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency