Print…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2168-25G C2168-5G
TCIAC2168-25GEA 194 EUR
TCIAC2168-25G TCIAC2168-5G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Número MDL : MFCD00079731
Número CAS: 19094-56-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&vid=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C