Print…
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2128-1G C2128-5G
TCIAC2128-1GEA 26 EUR
TCIAC2128-1G TCIAC2128-5G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Número MDL : MFCD00973903
Número CAS: 102940-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b8fe5c116b2556e537bdff757b654c516ecd6d3&vid=0b8fe5c116b2556e537bdff757b654c516ecd6d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency