Print…
6-Chloro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1780-1G C1780-5G
TCIAC1780-1GEA 39 EUR
TCIAC1780-1G TCIAC1780-5G
6-Chloro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 150°C
Número MDL : MFCD00045798
Número CAS: 6342-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d84a1f42f98e12f2537db69391df08c2f15646e7&vid=d84a1f42f98e12f2537db69391df08c2f15646e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C