Print…
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0328-25G D0328-500G
TCIAD0328-25GEA 44 EUR
TCIAD0328-25G TCIAD0328-500G
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (por GC)
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001190
Número CAS: 82-46-2
EINECS: 201-424-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&vid=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 deg-C
Solubility in hot Nitorobenzen very faint turbidity