Print…
2,6-Dichloropyrazine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1867-25G D1867-5G
TCIAD1867-25GEA 216 EUR
TCIAD1867-25G TCIAD1867-5G
2,6-Dichloropyrazine ≥99.0% (por GC)
2,6-Dichloropyrazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 57…58 °C
Densidade: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006125
Número CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&vid=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency