Print…
6-Cloropurina 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
C0278-25G C0278-5G
TCIAC0278-25GEA 202 EUR
TCIAC0278-25G TCIAC0278-5G
6-Cloropurina 98,0 Titrimetric
6-Cloropurina
Fórmula: C₅H₃ClN₄
Peso Molecular: 154.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075825
Número CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 14,02161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&vid=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency