Print…
Dimetildiclorossilano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0358-25ML D0358-100ML
TCIAD0358-25MLEA 16 EUR
TCIAD0358-25ML TCIAD0358-100ML
Dimetildiclorossilano ≥98.0% (por GC)
Dimetildiclorossilano
Fórmula: C₂H₆Cl₂Si
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -7°C
Número MDL : MFCD00000491
Número CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119437250-51
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&vid=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %