Print…
4,4'-DDE ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0133-1G B0133-5G
TCIAB0133-1GEA 64 EUR
TCIAB0133-1G TCIAB0133-5G
4,4'-DDE ≥99.0% (por GC)
4,4'-DDE
Fórmula: C₁₄H₈Cl₄
Ponto de ebulição: 316,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Densidade: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000837
Número CAS: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&vid=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency