Print…
2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 128 EUR
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
2,4,6-Tricloropiridina
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Fórmula: C₅H₂Cl₃N
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00971928
Número CAS: 16063-69-7