Print…
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 16 EUR
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane ≥97.0% (por GC)
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane
Fórmula: C₉H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 137°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005144
Número CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %