Print…
Azul de bromofenol
Fornecedor: TCI
B0631-1G B0631-25G
TCIAB0631-1GEA 19 EUR
TCIAB0631-1G TCIAB0631-25G
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 273 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,01444
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44d256aaca209dd713803b55e3399449033a290c&vid=44d256aaca209dd713803b55e3399449033a290c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Absorbance min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution transparency
Solubility in EtOH (50vol%) transparency
Drying loss max. 1.0 %