Print…
2-Bromo-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0808-25G B0808-500G
TCIAB0808-25GEA 55 EUR
TCIAB0808-25G TCIAB0808-500G
2-Bromo-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-p-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00002151
Número CAS: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&vid=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %