Print…
10-Bromo-1-decanol ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 10-Bromodecanol
B1730-25G B1730-5G
TCIAB1730-25GEA 121 EUR
TCIAB1730-25G TCIAB1730-5G
10-Bromo-1-decanol ≥85.0% (por GC)
10-Bromo-1-decanol
Fórmula: HO(CH₂)₉CH₂Br
Ponto de ebulição: 169°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00041681
Número CAS: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&vid=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %