Print…
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
B1909-100G B1909-25G
TCIAB1909-100GEA 290 EUR
TCIAB1909-100G TCIAB1909-25G
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2,6-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 120 °C (0,2 -rr)
Ponto de Fusão: 50 °C
Número MDL : MFCD00007826
Número CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f9c739281cbc21d1e71030ca161d4d10f3a6c61&vid=4f9c739281cbc21d1e71030ca161d4d10f3a6c61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C