Print…
3-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
I0553-25G I0553-5G
TCIAI0553-25GEA 438 EUR
TCIAI0553-25G TCIAI0553-5G
3-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
3-Bromophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄BrNO
Peso Molecular: 198.02 g/mol
Ponto de ebulição: 220°C
Densidade: 1.586
Ponto de Inflamação: 108°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002014
Número CAS: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&vid=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %